Learn More
Xanthone, Mikromol™
Beskrivelse
Xanthone
Tekniske data
Tekniske data
| Nom chimique ou matériau | Xanthone |
| CAS | 90-47-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | Xanthone |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C13 H8 O2 |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Xanthen-9-one (8CI), 9-Oxoxanthene, 9-Xanthone, 9H-Xanthene, 9-oxo-, Benzophenone oxide, Diphenylene ketone oxide, Genicide, NSC 14978, Xanthenone, Xanthone, Dibenzo-gamma-pyrone |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H8O2/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8H |
| SMILES | O=C1c2ccccc2Oc3ccccc13 |
| Nom IUPAC | xanthen-9-one |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?