Learn More
XAV-939, MedChemExpress
Code produit. 16446646
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Conditionnement:
10mg
Code produit. 16446646
Marque: Medchem Express HY15147
MedChemExpress XAV-939 is a potent tankyrase inhibitor that targets Wnt/β-catenin signaling. XAV-939 stabilizes axin by inhibiting tankyrase 1 and tankyrase 2 (IC50s of 5 and 2 nM, respectively), thereby stimulating β-catenin degradation. XAV939 binds tightly to the catalytic (PARP) domains of TNKS1 and TNKS2 (Kds of 99 and 93 nM, respectively).
XAV-939 is a potent tankyrase inhibitor that targets Wnt/β-catenin signaling. XAV-939 stabilizes axin by inhibiting tankyrase 1 and tankyrase 2 (IC50s of 5 and 2 nM, respectively), thereby stimulating β-catenin degradation. XAV939 binds tightly to the catalytic (PARP) domains of TNKS1 and TNKS2 (Kds of 99 and 93 nM, respectively).
Spécification
Nom chimique ou matériau XAV-939
Forme physique Solid
CAS 284028-89-3
Couleur Off-White
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C14H11F3N2OS
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Informations sur la solubilité DMSO : 25 mg/mL (80.05 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C1C(CSCC2)=C2N=C(C3=CC=C(C(F)(F)F)C=C3)N1
Poids moléculaire (g/mol) 312.31
Poids de la formule 312.31
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.