Learn More
SNV Comines™ Blouses de laboratoire en coton Xavier™
Code produit 12671126
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
40
44
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
12671126 44 1 pièce
12651126 40 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12671126 Fournisseur SNV Comines™ Code fournisseur XAVLP00400T2
Expédition estimée: 05-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Assure une protection générale contre les éclaboussures en laboratoire. Les blouses de laboratoire en coton SNV Comines™ Xavier™ sont disponible en plusieurs tailles.
  • De couleur blanche
  • Avec boutons-pression
  • Cols avec revers
Spécification
Type de produit Blouse de laboratoire Xavier
Dimensions 44
Sexe Hommes
Matériau carbone
Couleur Blanc
Type de bouchon Boutons pression
Nbre de poches 4
Taille (métrique) de la poitrine 96 cm
Comprend 2 poches plates, 1 poche poitrine, 1 poche intérieure, angle d’ouverture
Structure 100 % coton