Learn More
SNV Comines™ Blouses de laboratoire pour hommes Xavier
Description
- Vêtement léger
- De couleur blanche
- Fermeture à boutons à clipser
- 3 poches extérieures, 1 poche intérieure
Spécification
Spécification
| Type de produit | Blouse de laboratoire à usage général |
| Dimensions | XS |
| Sexe | Hommes |
| Matériau | Polycoton |
| Couleur | Blanc |
| Type de bouchon | Boutons pression |
| Jetable | Réutilisable |
| Stérilité | Non stérile |
| Nbre de poches | 4 |
| Type de collier | À collier |
| Afficher plus |