missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SNV Comines™ Blouses de laboratoire pour hommes Xavier
Descripción
- Vêtement léger
- De couleur blanche
- Fermeture à boutons à clipser
- 3 poches extérieures, 1 poche intérieure
Especificaciones
Especificaciones
| Type de produit | Blouse de laboratoire à usage général |
| Dimensions | Moyen |
| Sexe | Hommes |
| Matériau | Polycoton |
| Couleur | Blanc |
| Type de bouchon | Boutons pression |
| Jetable | Réutilisable |
| Stérilité | Non stérile |
| Nbre de poches | 4 |
| Type de collier | À collier |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?