Learn More
Thermo Scientific™ XbaI (10 U/μl)
Code produit. p-4522209 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
1500 U
3000 U
5 × 1500 U
Conditionnement:
3000 unités
5 pièces
Code produit. 10501041
Marque: Thermo Scientific™ ER0681
Coupez aux sites T^CTAGA avec l’enzyme de restriction XbaI, qui fonctionne de manière optimale à 37°C dans le tampon Tango.
Les endonucléases de restriction classique sont une grande collection d’enzymes de restriction de haute qualité, optimisées pour fonctionner dans l’un des tampons du système à cinq tampons. En outre, le tampon Tango universel est fourni pour des raisons de commodité dans les digestions doubles. Toutes les enzymes présentent une activité de 100 % dans le tampon et les conditions de réaction recommandés. Pour garantir une performance constante, les tampons de réaction d’enzymes de restriction Thermo Scientific contiennent de la BSA prémélangée, qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants qui peuvent être présents dans les préparations d’ADN.
Points clés
  • Qualité supérieure : contrôle qualité rigoureux et processus de fabrication de pointe
  • Système à cinq tampons avec code couleur pratique
  • Comprend un tampon Tango universel pour les digestions doubles
  • BSA prémélangé dans des tampons de réaction
  • Large sélection de spécificités d’endonucléases de restriction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 10 U/μl
Quantité 1500 U
Type de produit XbaI