Learn More
Waters Corporation XBridge BEH130 C18 Column
Code produit. 13195179
Encompass
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
1 mm
2,1 mm
4,6 mm
Granulométrie:
3,5 μm
5 μm
10 μm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 13195179
Marque: Waters Corporation 186003563
The XBridge BEH130 C18 Peptide Separation Technology (PST) columns are optimized and QC tested for peptide separations.
  • The small-pore (130 Å) trifunctionally bonded BEH particle offers you the widest usable pH range, superior low pH stability, and ultra-low column bleed to assay samples for proteomics, protein characterization, and peptide synthesis.
Spécification
Diamètre (métrique) 2,1 mm
Longueur (métrique) 50 mm
Pression max. 6000 psi (415 Bar)
Forme des particules Sphérique
Granulométrie 3,5 μm
Porosité 130 Å
Quantité 1/Ea.
Type d’USP L1
“End-capped” Oui
Type Colonne
À utiliser avec (application) Peptides
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.