Learn More
- Home
- Products
- Colonnes et cartouches de chromatographie
- Colonnes et cartouches HPLC
- Colonnes HPLC
- Waters Corporation XBridge C18 Column
Waters Corporation XBridge C18 Column
Code produit. 10309612
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
20 mm
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
1 mm
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
Granulométrie:
3,5 μm
5 μm
Conditionnement:
1 pièce
| Code produit. | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Granulométrie | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10309612 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | - |
| 13222960 | 30 mm | 2,1 mm | 3,5 μm | 1 pièce |
| 10729006 | 50 mm | 2,1 mm | 3,5 μm | 1 pièce |
| 10614596 | 100 mm | 2,1 mm | 3,5 μm | 1 pièce |
| 10536647 | 150 mm | 2,1 mm | 3,5 μm | 1 pièce |
| 13262960 | 30 mm | 3 mm | 3,5 μm | - |
| 13272960 | 50 mm | 3 mm | 3,5 μm | 1 pièce |
| 10015683 | 100 mm | 3 mm | 3,5 μm | 1 pièce |
| 10136503 | 150 mm | 3 mm | 3,5 μm | 1 pièce |
| 13292960 | 30 mm | 4,6 mm | 3,5 μm | - |
| 10614776 | 50 mm | 4,6 mm | 3,5 μm | - |
| 13212970 | 75 mm | 4,6 mm | 3,5 μm | 1 pièce |
| 11916938 | 100 mm | 4,6 mm | 3,5 μm | 1 pièce |
| 10779186 | 150 mm | 4,6 mm | 3,5 μm | 1 pièce |
| 13203020 | 20 mm | 2,1 mm | 5 μm | - |
| 13213020 | 50 mm | 2,1 mm | 5 μm | - |
| 13253020 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 13263020 | 75 mm | 4,6 mm | 5 μm | - |
| 13273020 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 15315255 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 13223030 | 50 mm | 1 mm | 3,5 μm | - |
| 13233030 | 150 mm | 1 mm | 3,5 μm | 1 pièce |
| 13273030 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | - |
| 10537407 | 100 mm | 2,1 mm | 5 μm | - |
| 11926938 | 150 mm | 2,1 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10034645 | 30 mm | 3 mm | 5 μm | - |
| 13243020 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 10004853 | 100 mm | 1 mm | 5 μm | - |
| 13243030 | 30 mm | 2,1 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 13263030 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | 1 pièce |
| 13283030 | 250 mm | 3 mm | 5 μm | - |
| 13203040 | 30 mm | 4,6 mm | 5 μm | - |
| 13233270 | 250 mm | 4,6 mm | 3,5 μm | 1 pièce |
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- The trifunctionally bonded C18 ligand provides you with a universal column for most HPLC separations and gives you the widest usable pH range, superior low pH stability, and ultra-low column bleed.
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 4,6 mm |
| Longueur (métrique) | 250 mm |
| Pression max. | 6000 psi (415 Bar) |
| Forme des particules | Sphérique |
| Granulométrie | 5 μm |
| Porosité | 130 Å |
| Quantité | 1/Ea. |
| Type d’USP | L1 |
| “End-capped” | Oui |
| Type | Colonne |