Learn More
Waters Corporation XBridge Prep Amide Column
Code produit. 15262160
Encompass
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
75 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
19 mm
30 mm
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Longueur (métrique) Diamètre (métrique) unitSize
15262160 250 mm 30 mm -
15423450 50 mm 19 mm -
17163792 100 mm 19 mm 1 pièce
17173792 150 mm 19 mm -
17183792 250 mm 19 mm -
17193792 50 mm 30 mm 1 pièce
17103802 75 mm 30 mm -
17113802 100 mm 30 mm -
17123802 150 mm 30 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit. 15262160 Sous-traitant Waters Corporation N° du sous-traitant 186006611
XBridge BEH Amide columns retain extremely polar compounds, including carbohydrates and sugars.
  • XBridge Amide columns offer you a chemically stable, trifunctionally bonded amide phase that is stable from pH 2 to 11 to enable the separation of polar analytes spanning a wide range of polarity, structural moiety and pKa.
Spécification
Diamètre (métrique) 30 mm
Longueur (métrique) 250 mm
Pression max. 6000 psi (415 Bar)
Forme des particules Sphérique
Granulométrie 5 μm
Porosité 130 Å
Quantité 1/Ea.
Type d’USP L68
“End-capped” No
Type Colonne