Learn More
Waters Corporation XBridge Prep Amide Column
Description
- XBridge Amide columns offer you a chemically stable, trifunctionally bonded amide phase that is stable from pH 2 to 11 to enable the separation of polar analytes spanning a wide range of polarity, structural moiety and pKa.
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 30 mm |
| Longueur (métrique) | 75 mm |
| Pression max. | 6000 psi (415 Bar) |
| Forme des particules | Sphérique |
| Granulométrie | 5 μm |
| Porosité | 130 Å |
| Quantité | 1/Ea. |
| Type d’USP | L68 |
| “End-capped” | No |
| Type | Colonne |