Learn More
Ansell MICROFLEX™ Gants d'examen ergonomiques en nitrile 93-833 (Xceed)
Code produit 15259373
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
5,5/6
6,5/7
7,5/8
8,5/9
9,5/10
Conditionnement:
230 PCS
250 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15259373 7,5/8 250 pièces
15249373 8,5/9 250 pièces
15269373 6,5/7 250 pièces
15279373 9,5/10 230 PCS
15289373 5,5/6 250 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15259373 Fournisseur Ansell Code fournisseur 93833080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.60€
    25.02€ / 250 pièces
    Économisez 17.58€
    41% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Réduisent la fatigue des mains souvent associée au syndrome du canal carpien. Ansell™ MICROFLEX™ Les gants d'examen ergonomiques en nitrile sont légers et fins, tout en offrant une durabilité et une protection fiables.
  • Conçus pour réduire la fatigue des mains et aider les utilisateurs à être plus productifs tout en réduisant leurs efforts musculaires
  • Légers et confortables
  • La formulation avancée exclusive en nitrile offre une sensibilité accrue
  • Jusqu’à 60 % plus résistants que les plus grandes marques de gants en nitrile et jusqu’à 90 % plus résistants que les plus grandes marques de gants en latex
  • Offrent une protection fiable contre les petits orifices et autres problèmes de qualité
  • Ne contiennent ni latex de caoutchouc naturel, ni poudre, pour protéger les utilisateurs contre les allergies, les irritations et la sécheresse cutanées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité CE, ISO 11193-1, EN420, 89/686/CEE, EN374-2 : 2003, EN374-3 : 2003, MDD 93/42/EEC, Classe 1, EN455-1, EN455-2 et EN455-3, ASTM F1671, ISO 21171
Accelerator Free Oui
Applications Industriel
AQL 0.65
Couleur Bleu
Jetable Usage unique
Finition externe Bout des doigts texturé
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Poudré Sans poudre
Type de produit Gant d’examen en nitrile
Dimensions 7,5/8
Stérilité Non stérile
Épaisseur (métrique) 0,07 mm
Type de doigt Texturés
Type de manchette de gant Ourlé
Modèle 93-833
Type d’emballage Distributeur
Quantité 250/paquet
Résistance à la traction 14 à 33 MPa
Longueur (métrique) 240 mm
Largeur (métrique) 96 mm