Learn More
Difluorure de xénon, 99,5 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11334707
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11334707 10 g 10g
11324707 2 g -
11314707 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11334707 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039739.09
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Ajouter au panier
Agent fluorescent
Used as Fluorinating agent and oxidizing agent, gaseous etchant for silicon, particularly in the production of microelectromechanical systems (MEMS).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13709-36-9
Formule moléculaire F2Xe
Poids moléculaire (g/mol) 169.29
Numéro MDL MFCD00040538
Clé InChI IGELFKKMDLGCJO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme xenon difluoride, xenon fluoride, xenon fluoride xef2, unii-6poj14981p, bis fluoranyl xenon, xef2, acmc-20aj9j, xenon difluoride trace metals basis
CID PubChem 83674
Nom IUPAC difluorure de xénon
SMILES F[Xe]F
Spécification
Nom chimique ou matériau Xenon Difluoride
Point de fusion 127°C to 129°C
Forme physique Granulés, cristallin
Quantité 10 g
Conditionnement PTFE
Sensibilité Moisture sensitive
Plage de pourcentage du dosage 99.5%, metal basis
Densité 4.32
Informations sur la solubilité Decomposes in water.
Poids de la formule 169.3