Learn More
Difluorure de xénon, +99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10463215 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10463215 5 g Flacon en plastique 5g
10053500 1 g Flacon en plastique 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10463215 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 278550050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    436.00€
    364.65€ / 5g
    Économisez 71.35€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 13709-36-9 | F2Xe | 169.29 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif pour formation de liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13709-36-9
Formule moléculaire F2Xe
Poids moléculaire (g/mol) 169.29
Numéro MDL MFCD00040538
Clé InChI IGELFKKMDLGCJO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme xenon difluoride, xenon fluoride, xenon fluoride xef2, unii-6poj14981p, bis fluoranyl xenon, xef2, acmc-20aj9j, xenon difluoride trace metals basis
CID PubChem 83674
Nom IUPAC difluorure de xénon
SMILES F[Xe]F
Spécification
Nom chimique ou matériau Xenon difluoride
Point de fusion 129°C
Couleur Blanc
Forme physique Crystals
Quantité 5 g
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 99.5+%
Formule linéaire XeF2
Merck Index 15, 10270
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes in water
Poids de la formule 169.29
Pourcentage de pureté ≥99.5%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Xenon difluoride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide oxydante Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.