Learn More
Difluorure de xénon, TRC
Code produit 30449008
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30449008 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30449008 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCX744458500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Xenon Difluoride
CAS 13709-36-9
Quantité 500 mg
Formule moléculaire F2Xe
Synonyme Xenon difluoride (XeF2), Xenon(II) fluoride
Formule InChI InChI=1S/F2Xe/c1-3-2
SMILES F[Xe]F
Nom IUPAC difluorure de xénon
Poids moléculaire (g/mol) 169.29
Poids de la formule 169.901