Learn More
Difluorure de xénon, TRC
Code produit 30450799
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30450799 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30450799 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCX7444581G
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Xenon Difluoride
CAS 13709-36-9
Quantité 1 g
Formule moléculaire F2Xe
Synonyme Xenon difluoride (XeF2), Xenon(II) fluoride
Formule InChI InChI=1S/F2Xe/c1-3-2
SMILES F[Xe]F
Nom IUPAC difluorure de xénon
Poids moléculaire (g/mol) 169.29
Poids de la formule 169.901