Learn More
Difluorure de xénon, TRC
Code produit 30451748
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30451748 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30451748 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCX744458250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Xenon Difluoride
CAS 13709-36-9
Quantité 250 mg
Formule moléculaire F2Xe
Synonyme Xenon difluoride (XeF2), Xenon(II) fluoride
Formule InChI InChI=1S/F2Xe/c1-3-2
SMILES F[Xe]F
Nom IUPAC difluorure de xénon
Poids moléculaire (g/mol) 169.29
Poids de la formule 169.901
Nom du produit
Sélectionnez un problème
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.