Learn More
TNCBio™ XerumFree™
Click to view available options
Quantité:
100 ml
500 ml
12 x 500 ml
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
Description
Additif défini pour la culture cellulaire sans sérum. Sans composé animal/humain.
Spécification
Spécification
| Couleur | Liquide transparent |
| Contenu et stockage | 4°C |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Supplément de culture cellulaire |
| Stérilité | Stérilisation par filtration |
| Sterilization Method | Stérilisation par filtration |
| Osmolalité | 285 à 325 mOsm/kg |
| pH | 7 à 8 |
| Quantité | 12 x 500 ml |