Learn More
XRK3F2, MedChemExpress
Code produit. p-200098942
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16484728
Marque: Medchem Express HY112904
MedChemExpress XRK3F2 is an inhibitor of p62 (Sequestosome-1)-ZZ/ domain.
XRK3F2 is an inhibitor of p62 (Sequestosome-1)-ZZ/ domain.
Spécification
Nom chimique ou matériau XRK3F2
CAS 2375193-43-2
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C23H24ClF2NO3
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 150 mg/mL (344.12 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.91 mg/mL (2.09 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(C=C1)=CC=C1COC2=C(OCC3=CC=C(F)C=C3)C=C(CNCCO)C=C2.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 435.89
Poids de la formule 435.89
Pourcentage de pureté 98.85%
Qualité Research
Forme physique Solid
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.