Learn More
Waters Corporation XSelect CSH C18 Column
Code produit. 10309207
Encompass
Click to view available options
Longueur (métrique):
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
1 mm
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
Granulométrie:
3,5 μm
5 μm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10309207
Marque: Waters Corporation 186005254
XSelect CSH C18 columns can be used as general purpose columns that provide alternative selectivity compared to other C18 sorbents.
  • Charged Surface Hybrid (CSH) technology helps you overcome column related problems such as peak shape asymmetry and poor loading for basic compounds, column bleed, and slow mobile-phase re-equilibration.
Spécification
Diamètre (métrique) 2,1 mm
Longueur (métrique) 30 mm
Pression max. 6000 psi (415 Bar)
Forme des particules Sphérique
Granulométrie 3,5 μm
Porosité 130 Å
Quantité 1/Ea.
Type d’USP L1
“End-capped” Oui
Type Colonne
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.