Learn More
Waters Corporation XSelect HSS T3 XP Column
Code produit. 17183532
Encompass
Click to view available options
Longueur (métrique):
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
150 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
Quantité:
1 de chaque
3/paquet
Conditionnement:
1 pièce
3 pièces
Code produit. 17183532
Marque: Waters Corporation 186006148
The XSelect HSS T3 is a low-coverage C18 phase compatible with 100% aqueous mobile phase and should be your first choice when developing separations for polar and non-polar compounds.
  • The XSelect HSS T3 columns exhibit ultra-low MS bleed and are fully scalable and transferable to UPLC separations.
  • Packed in ultra-low dispersion hardware, 2.5 μm eXtended Performance [XP] columns enable exceptional separation performance, robustness and throughput for HPLC assays while enabling a seamless transition path toward UPLC adoption.
Spécification
Diamètre (métrique) 2,1 mm
Longueur (métrique) 30 mm
Pression max. 18000 psi (1240 Bar)
Forme des particules Sphérique
Granulométrie 2.5 μm
Porosité 100 Å
Quantité 1 de chaque
Type d’USP L1
“End-capped” Oui
Type eXtended Performance (XP) Column
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.