missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Waters Corporation XSelect HSS T3 XP Column
Click to view available options
Longueur (métrique):
30 mm
50 mm
75 mm
100 mm
150 mm
Diamètre (métrique):
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
Quantité:
1 de chaque
3/paquet
Conditionnement:
1 pièce
3 pièces
Description
- The XSelect HSS T3 columns exhibit ultra-low MS bleed and are fully scalable and transferable to UPLC separations.
- Packed in ultra-low dispersion hardware, 2.5 μm eXtended Performance [XP] columns enable exceptional separation performance, robustness and throughput for HPLC assays while enabling a seamless transition path toward UPLC adoption.
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 2,1 mm |
| Longueur (métrique) | 30 mm |
| Pression max. | 18000 psi (1240 Bar) |
| Forme des particules | Sphérique |
| Granulométrie | 2.5 μm |
| Porosité | 100 Å |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type d’USP | L1 |
| “End-capped” | Oui |
| Type | eXtended Performance (XP) Column |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu