Learn More
GA International Xylene-Resistant Labels for Paraffin Wax Blocks
Code produit. 17859627
Encompass_Preferred
Click to view available options
Dimensions (LxW):
19,1 x 5,1 mm
19,1 x 6,4 mm
22 x 15 mm
24 x 24 mm
25,4 x 12,7 mm
25,4 x 6,35 mm
25,4 x 7 mm
44,5 x 19,1 mm
Diamètre (métrique):
25,4 mm
76,2 mm
Étiquettes par rangée:
1 étiquette
4 étiquettes
Conditionnement:
1000 pièces
10000 pièces
2000 pièces
3000 pièces
4000 pièces
500 pièces
5000 pièces
8000 pièces
Code produit. 17859627
Marque: GA International PRF117C12WH
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
These thermal-transfer printable labels are chemical-resistant, and intended for hard-to-stick surfaces like paraffin wax, parchment paper, etc.
  • Adheres to hard-to-stick surfaces, including paraffin wax blocks
  • Withstands exposure to harsh chemicals and solvents
  • Printable with all major thermal-transfer barcode printers
Spécification
Type d’adhésif Permanent
Revêtement None
Couleur White
Finition Matte
Format Roll
Matériau Thermoplastic Film
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Label
Stérilité Non stérile
Étiquettes par rangée 1 étiquette
Quantité 2000/Pk.
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -67°F to +158°F
Plage de températures (métrique) -55°C to +70°C
Dimensions (LxW) 22 x 15 mm
Longueur (impériale) 0.59 in.
Longueur (métrique) 15 mm
Largeur (impériale) 0.87 in.
Largeur (métrique) 22 mm
Diamètre (impériale) 1 in
Diamètre (métrique) 25,4 mm
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.