Learn More
Xylènes (total) 2000 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30315875
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30315875 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30315875 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREGA09011025ME
 Article restreint
Expédition estimée: 04-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Xylene (all isomers)
CAS 1330-20-7
Noms d’analytes ou de composants Xylene (all isomers)
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8H10
Concentration 2000 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Dimethylbenzene, Entellan New, Xylol, ZEP-RD;
Formule InChI InChI=1S/3C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7;1-7-4-3-5-8(2)6-7;1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3*3-6H,1-2H3
SMILES CC1=CC=CC(C)=C1.CC2=CC=CC=C2C.CC3=CC=C(C)C=C3
Nom IUPAC m-xylène-o-xylène-p-xylène (1/1/1)
Solvent or Matrix Méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 106.16
Quantité 1 mL
Poids de la formule 106,08 g/mol