Learn More
Xylidine Ponceau 2R, pure, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-212340 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 10012450
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
Le xylidine Ponceau, nº CAS 3761-53-3, est un colorant azo rouge utilisé en histologie pour la coloration des coupes fines.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • Le Xylidine Ponceau 2R est largement confiné au trichrome de Masson, où il donne un léger ombrage orange au rouge des structures cytoplasmiques
Application
  • Le Xylidine Ponceau 2R est un colorant histologique utilisé principalement pour la coloration des coupes fines
  • Il présente des activités cardiotoxiques et cancérogènes
  • Il a été utilisé pour préparer la solution de Fuchsin-Ponceau afin de colorer un modèle cutané à base de tissu de sclérose latérale amyotrophique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3761-53-3
Formule moléculaire C18H14N2Na2O7S2
Poids moléculaire (g/mol) 480.417
Numéro MDL MFCD00003897
Clé InChI YJVBLROMQZEFPA-UHFFFAOYSA-L
Synonyme 4-(2,4-Dimethylphenylazo)-3-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic acid, disodium salt, C.I. 16150, 4-(2, 4-Dimethylphenylazo)-3-hydroxy-2, 7-naphthalenedisulfonic acid, Ponceau G, R, 2R
CID PubChem 102092631
ChEBI CHEBI:82369
Nom IUPAC Disodium ; 5-[(2,4-diméthylphényl)diazényl]-6-oxido-7-sulfonaphtalène-2-sulfonate
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)N=NC2=C3C=CC(=CC3=CC(=C2[O-])S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)[O-])C.[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Xylidine Ponceau 2R
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 480.41
Qualité Extra pur
Conditionnement Flacon en verre
Spectrométrie UV Complies
Couleur De bordeaux à rouge
Quantité 25 g
Forme physique Poudre fine
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Xylidine Ponceau 2R
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.