Learn More
Xylitol, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10055663 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10055663 25 g Flacon en plastique 25g
10276610 100 g Flacon en plastique 100g
10371514 500 g Flacon en plastique 500g
10743455 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10055663 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 225980250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.50€
    25.65€ / 25g
    Économisez 3.85€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 87-99-0 | C5H12O5 | 152.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87-99-0
Formule moléculaire C5H12O5
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Numéro MDL MFCD00064291,MFCD00064292
Clé InChI HEBKCHPVOIAQTA-UHFFFAOYNA-N
Synonyme xylitol, ribitol, adonitol, d-xylitol, xylite, adonit, adonite, xylit, d-ribitol, eutrit
CID PubChem 6912
Nom IUPAC (2S,4R)-pentane-1,2,3,4,5-pentol
SMILES OCC(O)C(O)C(O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Xylitol
Note relative au nom 99+%
Point de fusion 92.0°C to 96.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 215.0°C to 217.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 2% max. Other polyols (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire HOCH2[CH(OH)]3CH2OH
Quantité 25 g
Beilstein 01, 531
Merck Index 15, 10283
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1700g/L (20°C). Other solubilities: soluble in pyridine,less soluble in alcohols
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline