Learn More
Xylitol, LoGiCal
Description
xylitol
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Xylitol |
| CAS | 87-99-0 |
| Noms d’analytes ou de composants | Xylitol |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C5 H12 O5 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Xylitol, Meso-xylitol, C-Xylidex CR 16055, DL-Xylitol, Eutrit, Fluorette, Klinit, Kylit, NSC 25283, Wood sugar alcohol, x 0018, Xylisorb, Xylisorb 300, Xylisorb 700, Xylit, Xylit XC, Xylitab 100, Xylitab 300, Xylitab DC, Xylite, Xylite (sugar), Xylitol C, Xylitol CM 90, Xylitol P, Xyliton, meso-Xylitol, xylo-Pentitol |
| Formule InChI | InChI=1 S/C5H12O5/c6-1-3(8)5(10)4(9)2-7/h3-10 H,1-2H2/t3-,4+,5+ |
| SMILES | OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO |
| Nom IUPAC | (2S,4R)-pentane-1,2,3,4,5-pentol |
| Afficher plus |