Learn More
Chlorhydrate de xylométazoline, Mikromol™
Description
chlorhydrate de xylométazoline
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Xylometazoline Hydrochloride |
| CAS | 1218-35-5 |
| Noms d’analytes ou de composants | Xylometazoline Hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C16 H24 N2 . Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Oxymetazoline Hydrochloride Imp. B (EP), Oxymetazoline Imp. B (EP), Xylometazoline Hydrochloride, Oxymetazoline Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, 2-[[4-(1,1-Dimethylethyl)-2,6-dimethylphenyl]methyl]-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrochloride (1:1), 2-[[4-(1,1-Dimethylethyl)-2,6-dimethylphenyl]methyl]-4,5-dihydro-1H-imidazole monohydrochloride, 2-(4-tert-Butyl-2,6-dimethylbenzyl)-2-imidazoline monohydrochloride, Brizolin, Galazolin, Neo-Rinoleina, Neo-Synephrine II, Novorin, Olynth, Otrivin hydrochloride, Otrivine, Otrivine hydrochloride, Therapin, Xymelin, Oxymetazoline Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Oxymetazoline Impurity B as Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H24N2.ClH/c1-11-8-13(16(3,4)5)9-12(2)14(11)10-15-17-6-7-18-15;/h8-9H,6-7,10H2,1-5H3,(H,17,18);1H |
| SMILES | Cl.Cc1cc(cc(C)c1CC2=NCCN2)C(C)(C)C |
| Nom IUPAC | 2-[(4-tert-but-2,6-diméthylphényl)méthyl]-4,5-dihydro-1H-imidazole ;chlorhydrate |
| Afficher plus |