Learn More
Solution de référence en couleur jaune Y3, selon la pharmacopée européenne (EP), Reagecon
Tous les produits Reagecon Produits
Description
- Fabriqués gravimétriques avec certificat d’étalonnage délivré conformément à la norme ISO 17025
- Concentration vérifiée à l’aide d’un spectrophotomètre haute performance
Spécification
Spécification
| Conditionnement | Flacon de Winchester en verre ambré |
| Certificat d’analyse | Yes |
| Forme physique | Liquide |
| Numéro UN | 1760 |
| Type | Color Reference Standard |
| Quantité | 100 ml |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: hydrochloric acid, cobalt dichloride