Learn More
Kit de mélange COV YC 207-2014 112 : 0,15-1000 μg/mL dans la triacétine, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30328037
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 x 5 mL
Conditionnement:
25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30328037 5 x 5 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30328037 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREK50000112TN
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 1569-02-4, 107-98-2, 71-23-8, 78-93-3, 110-80-5, 108-10-1
Quantité 5 x 5 mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvant ou matrice Triacetin