Learn More
Thermo Scientific Chemicals Extrait de levure
Code produit. 15179323 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5kg
25 kg
Conditionnement:
1kg
25kg
5kg
Code produit. 15179323
Marque: Thermo Scientific Chemicals 451120250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 84604-16-
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 84604-16-
Spécification
Nom chimique ou matériau Extrait de levure
Format Tambour en fibres
Quantité 25 kg