Learn More
Thermo Scientific™ Yeast Extract Agar (Dehydrated)
Code produit. 11923792
Click to view available options
Quantité:
500 g
2,5 kg
Conditionnement:
3kg
500g
Code produit. 11923792
Marque: Thermo Scientific™ CM0019B
Carry out plate count of microorganisms in water with this medium while adhering to ISO 1133:2014.
Carry out plate counts of microorganisms in water with Thermo Scientific™ Oxoid™ Yeast Extract Agar (Dehydrated). Yeast Extract Agar is made to the formula described by Windle Taylor1 for the plate count of microorganisms in water and is tested in accordance with ISO 1133:20142. It is a rich, nutritious medium for the recovery of a wide range of bacteria, yeast, and molds.
La méthode habituelle de comptage des bactéries hétérotrophes dans l’eau est celle du versement sur plaque, avec de la gélose d’extrait de levure. Des comptages distincts sont effectués pour les organismes mésophiles aérobies qui forment des colonies visibles dans ce milieu de culture après 24 heures d’incubation à 37°C, et ceux qui forment des colonies après trois jours d’incubation à 22°C. Les deux méthodes donnent des résultats différents2.
Les organismes qui se développent dans ces conditions comprennent des bactéries, des levures et des moisissures.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Gélose d’extrait de levure
Forme Poudre
Type de produit Gélose
Quantité 500 g
Rendement Pour 21,7 L de milieu
For Laboratory Use Only