missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Melford Yeast Extract, Granulated

Code produit. 30018939
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
2kg
500g
5kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 30018939

Marque: Melford Y20025500.0

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Dried yeast autolysate with a high content of amino nitrogen and water soluble B complex vitamins.

Dried yeast autolysate with a high content of amino nitrogen and water soluble B complex vitamins. Material is specially granulated to reduce dust and increase solubility rate. Suitable for Microbiology Applications.

Spécification

Quantité 500 g
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis