Learn More
Extrait de levure, poudre, MP Biomedicals™
Code produit. 11486501 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
Code produit. 11486501
Marque: MP Biomedicals 0219402783
Extrait de levure, réactif de biologie moléculaire, poudre de jaune-bronze
  • It is used as a bacteriological media component for a variety of microorganisms and molecular genetics applications.
  • Yeast extract powder is a vacuum dried autolyzed yeast extract produced from 100% Baker's yeast.
  • It is a concentrated source of soluble protein components, carbohydrates, and B Complex vitamins natural to yeast.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 8013-01-2
Spécification
Nom chimique ou matériau Yeast Extract
Couleur Brun-jaune
Forme Solide
Pureté ou qualité Molecular Biology Grade
Quantité 250 g