Learn More
Witeg™ Pissettes de sécurité jaunes
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1000 ml
Chemical Label:
Acétate d’éthyle
Acétone
Dichlorométhane
Eau distillée
Méthanol
Éthanol
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Flacons laveurs de sécurité
- PE
- Avec embout de distribution sécurisé
- Plusieurs capacités
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 500 ml |
| Couleur | Jaune |
| Comprend | Avec aérosol de sécurité |
| Matériau | PEBD |
| Nb par paquet | 1Each |
| Conditionnement | 1 par unité |
| Quantité | 1Each |
| Type de produit | Pissette |
| Chemical Label | Dichlorométhane |