Learn More
Fisherbrand™ Cônes de pipettes universelles jaunes
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
200 μl
Conditionnement:
960 PCS
Description
- En PP de haute qualité
- S’adapte parfaitement grâce au cône précisément étudié pour une étanchéité optimale
- La stabilité de sa forme en garantit une manipulation optimale
- Autoclavable
- Un traitement par ionisation spécial en assure la protection antipoussière
- Disponible en version préstérilisée ou non stérile
- Excellente transparence due aux surfaces de haute qualité
- Mouillage résiduel minime grâce à la qualité contrôlée des matières premières
- Orifice de pointe précis pour un volume d’une redoutable exactitude
- Volume des pointes axé sur la pratique
- Cônes Aeroject™ avec filtres spéciaux en PE-HD hydrophobe servant de barrière anti-aérosols et assurant une protection contre la contamination
- Adaptée à tous les types de pipettes courants
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 200 μl |
| Filtré | À filtre |
| Couleur | Jaune |
| Autoclavable | Autoclavable |
| À utiliser avec (équipement) | Universal Fit |