Learn More
YK11, MedChemExpress
Code produit. 16474138
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16474138
Marque: Medchem Express HY10748010mg
MedChemExpress YK11 is a partial agonist of androgen receptor, with osteogenic activity.
YK11 is a partial agonist of androgen receptor, with osteogenic activity.
Spécification
Nom chimique ou matériau YK11
CAS 1370003-76-1
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C25H34O6
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 64 mg/mL (148.65 mM)
SMILES O=C1CCC2C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@]4(OC(C)(OC)O/5)C5=C/C(OC)=O)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 430.53
Poids de la formule 430.53
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.