missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Yoda 1, MedChemExpress

Code produit. 16477608
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16477608

Marque: Medchem Express HY18723

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Yoda 1 is a potent and selective Piezo1 agonist. Yoda 1 activates purified Piezo1 channels. Yoda1 induces activation of both Akt and ERK1/2 in endothelial cells (ECs), which is not dependent on Piezo1. Yoda 1 potently inhibits macropinocytosis induced by epidermal growth factor (EGF). Yoda 1 enhances Ca2+ influx followed by activation of the calcium-activated potassium channel KCa3.1 and inhibition of Rac1 activation.

Yoda 1 is a potent and selective Piezo1 agonist. Yoda 1 activates purified Piezo1 channels. Yoda1 induces activation of both Akt and ERK1/2 in endothelial cells (ECs), which is not dependent on Piezo1. Yoda 1 potently inhibits macropinocytosis induced by epidermal growth factor (EGF). Yoda 1 enhances Ca2+ influx followed by activation of the calcium-activated potassium channel KCa3.1 and inhibition of Rac1 activation.

Spécification

Nom chimique ou matériau Yoda 1
Forme physique Powder
CAS 448947-81-7
Couleur Blanc
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C13H8Cl2N4S2
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Informations sur la solubilité DMSO : 15.62 mg/mL (43.97 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES ClC1=C(CSC2=NN=C(C3=NC=CN=C3)S2)C(Cl)=CC=C1
Poids moléculaire (g/mol) 355.27
Poids de la formule 355.27
Pourcentage de pureté 99.83%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis