missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Melford YPD Agar 333ml Capsules

Code produit. 30018954
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 30018954

Marque: Melford Y200861000.0

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mix 3 capsules in 1 liter of purified water until evenly dispersed.

Mix 3 capsules in 1 liter of purified water until evenly dispersed. Heat with repeated stirring and boil for 1 minute to dissolve completely. Sterilize by autoclaving at 121°C for 15 minutes.

Ingredients:

Peptone: 20 g/l

Dextrose: 20 g/l

Yeast Extract: 10 g/l

Agar: 15 g/l

Spécification

Quantité 1 kg
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis