Learn More
YSI™ Capteur d’oxygène dissous polarographique 2003 série Pro
Click to view available options
Sonde:
Capteur d’oxygène dissous polarographique
Conditionnement:
1 pièce
Description
Pour une utilisation avec les instruments Professional Plus, Pro20 ou Pro2030
- Livré avec 6 bouchons à membrane et un flacon de solution
- Peut être utilisé sur les câbles 60520 (oxygène dissous), 6052030 (oxygène dissous / conductivité), 6051020 (oxygène dissous / électrode sélective d’ions) et 605790 (oxygène dissous / conductivité / électrode sélective d’ions / électrode sélective d’ions)
- Le capteur facile à remplacer par l’utilisateur permet de remplacer les capteurs rapidement ; aucun outil n’est nécessaire
- Utilise des membranes à bouchon à vis pratiques pour que les changements de membrane soient simples et faciles
- Commandez les câbles séparément
Garantie
Un an.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | L’instrument de mesure multiparamètre Professional Plus et le multimètre Pro20 de mesure d’oxygène dissous peuvent être utilisés sur les câbles 60520 (oxygène dissous), 6052030 (oxygène dissous / conductivité),6051020 (oxygène dissous / électrode sélective d’ions),605790 Quatro (oxygène dissous / conductivité / électrode sélective d’ions / électrode sélective d’ions). |
| Types de capteur | Polarographic DO |
| Garantie | 1 an |
| Sonde | Capteur d’oxygène dissous polarographique |
| Comprend | Module YSI 2003 de mesure de l’oxygène dissous, kit de membranes à bouchons 5908, fiche d’instructions, clé hexagonale, vis de serrage |