Learn More
YSI™ Câble 605790 Pro Plus Quatro
Code produit. 11948089
Click to view available options
Longueur (impériale):
39,3 po
157,4 po
393,7 po
787,4 po
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11948089
Marque: YSI™ 60579010
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Mesurez la conductivité / température, l’oxygène dissous et deux ISE parmi le pH, l’ORP, l’ammonium, le nitrate ou le chlorure
  • Un véritable câble de terrain avec connecteurs MS (spécifications militaires)
  • Protection de sonde lestée et robuste
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Types de connecteurs Military Spec, Waterproof, Bayonet Lock
Diamètre (impériale) 1.85 in.
Diamètre (métrique) 0,046 m
Comprend 4-ports and 5560 temperature/conductivity sensor
Longueur (impériale) 393,7 po
Longueur (métrique) 10 m