Learn More
YSI™ Câble 605790 Pro Plus Quatro
Click to view available options
Longueur (impériale):
39,3 po
157,4 po
393,7 po
787,4 po
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Un véritable câble de terrain avec connecteurs MS (spécifications militaires)
- Protection de sonde lestée et robuste
Spécification
Spécification
| Types de connecteurs | Military Spec, Waterproof, Bayonet Lock |
| Diamètre (impériale) | 1.85 in. |
| Diamètre (métrique) | 0,046 m |
| Comprend | 4-ports and 5560 temperature/conductivity sensor |
| Longueur (impériale) | 393,7 po |
| Longueur (métrique) | 10 m |