Learn More
YSI™ Câbles amovibles pour sonde d’oxygène / de température de terrain 5739 pour les appareils de mesure d’oxygène dissous YSI
Code produit. 11908876
Click to view available options
Longueur (métrique) du câble:
3,04m
Code produit. 11908876
Marque: YSI™ 655801
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
À utiliser avec le modèle 5739 de sonde
  • À utiliser avec la sonde modèle 5739 (13-299-43)
  • Câbles disponibles en longueurs de 10 à 200 pi (3 à 61 m)
  • Câbles de 25 pi (7,5 m) ou plus incluent une bobine de stockage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Sonde de température/d’oxygène sur site 5739 pour instrument de mesure d’oxygène dissous YSI™
Type Câble
Type de sonde Oxygène / Température
Longueur (métrique) du câble 3,04m