Learn More
YSI™ Sondes de pH pour instruments de mesure portatifs série Pro
Description
Le capteur facile à remplacer par l’utilisateur permet de remplacer rapidement les capteurs, si nécessaire. Aucun outil nécessaire. Garantie de un an. Mesure le pH rapidement et facilement avec le capteur 1001. Le capteur de pH 605101 peut être utilisé avec l’instrument portatif multiparamètre YSI Professional Plus. Nécessite un assemblage câble / sonde.
- Pour une utilisation avec les instruments de mesure portatifs de la série Pro
- Sans câble
- Nécessite un assemblage câble / sonde
Informations sur la commande
Les modèles de qualité laboratoire sont livrés avec un câble et un connecteur.Le modèle de terrain nécessite un ensemble câble/connecteur 15-177-466.
Spécification
Spécification
| Type | Sonde de pH |
| À utiliser avec (application) | pH |
| À utiliser avec (équipement) | Instrument de mesure série Pro |
| Comprend | Sans câble |