Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ytterbium |
| Conditionnement | Flacon |
| Forme physique | Liquide |
| Concentration | 1 g/L ±0,002 g/L |
| Type | Solution standard à élément unique à flamme |
| Solvent or Matrix | 2 % HNO3 |
| Quantité | 500 mL |