Learn More
Ytterbium, solution étalon AAS, Specpure™, Yb 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11403850
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11403850 100 mL 100mL
11336409 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11403850 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 089890.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Numéro MDL MFCD00011286
Spécification
Nom chimique ou matériau Ytterbium, AAS standard solution
Note relative au nom Yb 1000μg/mL
Forme physique Liquide
Concentration Yb2O3 in 5% HNO3
Numéro UN UN3264
Quantité 100 mL
Qualité Specpure