Learn More
Bromure d’ytterbium(III) hydraté, Reacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11355128
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11355128 50 g 50g
11345128 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11355128 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044057.18
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 226944-34-9 | YbBr3·xH2O
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 226944-34-9
Formule moléculaire YbBr3·xH2O
Numéro MDL MFCD00049613
Synonyme ytterbium bromide hydrate, acmc-20aj9h, ytterbium 3+ bromide-water 1/3/1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ytterbium (III) bromide hydrate
Forme physique Grumeaux
Quantité 50 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Poids de la formule 412.77 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Reacton