Learn More
Chlorure d’ytterbium(III) hexahydraté, 99,9 %, (analyse de traces de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10226300 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10226300 1 g Flacon en verre 1g
10637314 10 g Flacon en verre 10g
10607504 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10226300 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 194430010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 10035-01-5 | Cl3Yb·6H2O | 387.48 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10035-01-5
Formule moléculaire Cl3Yb·6H2O
Poids moléculaire (g/mol) 387.48
Numéro MDL MFCD00149885
Spécification
Nom chimique ou matériau Ytterbium(III) chloride hexahydrate
Point de fusion 865.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 1 g
Plage de pourcentage du dosage 99.90%
Formule linéaire YbCl3·6H2O
Fieser 16,384
Merck Index 14, 10105
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in absolute alcohol
Poids de la formule 387.48
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ytterbium(III) chloride hexahydrate