Learn More
Chlorure d’ytterbium(III) hexahydraté, 99,9 %, (analyse de traces de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10637314 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10637314 10 g Flacon en verre 10g
10226300 1 g Flacon en verre 1g
10607504 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10637314 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 194430100
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10035-01-5 | Cl3Yb·6H2O | 387.48 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10035-01-5
Formule moléculaire Cl3Yb·6H2O
Poids moléculaire (g/mol) 387.48
Numéro MDL MFCD00149885
Specifications
Nom chimique ou matériau Ytterbium(III) chloride hexahydrate
Point de fusion 865.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Plage de pourcentage du dosage 99.90%
Formule linéaire YbCl3·6H2O
Fieser 16,384
Merck Index 14, 10105
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in absolute alcohol
Poids de la formule 387.48
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Conditionnement Flacon en verre
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Ytterbium(III) chloride hexahydrate
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Precautionary Statement