Learn More
Chlorure d’ytterbium(III) hexahydraté, 99,99+ % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11366335 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11366335 50 g Flacon en verre -
10526630 10 g Flacon en verre 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11366335 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 437180500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    334.00€
    279.65€ / 50g
    Économisez 54.35€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 10035-01-5 | Cl3Yb·6H2O | 387.48 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10035-01-5
Poids moléculaire (g/mol) 387.48
Spécification
Nom chimique ou matériau Ytterbium(III) chloride hexahydrate
Point de fusion 865°C
Couleur Marron à marron-rouge
Forme physique Crystals
Quantité 50 g
Conditionnement Flacon en verre
Notes de qualité de la pureté For trace metal basis analysis
Plage de pourcentage du dosage 99.99+%
Formule moléculaire Cl3Yb·6H2O
Formule linéaire YbCl3·6H2O
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in absolute alcohol
Poids de la formule 387.48
Pourcentage de pureté ≥99.99%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ytterbium(III) chloride hexahydrate