Learn More
Oxyde d’ytterbium(III), 99,99 %, (base de métaux à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11631399 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11631399 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11631399 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 264300100
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1314-37-0 | O3Yb2 | 394.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ytterbium(III) oxide
Point de fusion 2346.0°C
Note relative au nom 99%
CAS 1314-37-0
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 99.99%
Densité 9.17
Formule moléculaire O3Yb2
Formule linéaire Yb2O3
Numéro MDL MFCD00011290
Merck Index 14,10105
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hot dilute acids
Clé InChI UZLYXNNZYFBAQO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O--].[O--].[O--].[Yb+3].[Yb+3]
Nom IUPAC diytterbium(3+) trioxidandiide
Poids moléculaire (g/mol) 394.09
Poids de la formule 394.08
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Base de métaux à l’état de traces